Kluczowe dokumenty
SAB2501389
Sigma-Aldrich
Anti-EFNB2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EPLG5, Anti-HTKL, Anti-Htk-L, Anti-LERK5, Ephrin-B2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, canine, human, rat, pig
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EFNB2(1948)
Immunogen
Peptyd o sekwencji CPKVDSKTVGQYE, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_004084.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fengqing Hu et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(7), 7225-7232 (2014-04-29)
Eph/ephrin signaling system plays a very important role in the tumorigenesis and the formation of blood vessel. However, the function of EphB4 and its ligand ephrin B2 in the carcinogenesis of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is not fully understood.
Yan Hu et al.
Neuroscience bulletin, 30(3), 425-432 (2014-01-31)
Postmitotic neurons in the neocortex migrate to appropriate positions and form layered structures of nascent cortex during brain development. The migration of these neurons requires precise control and coordination of a large number of molecules such as axon guidance cues.
Chary Marquez Batista et al.
Neural plasticity, 2014, 451639-451639 (2014-08-12)
Pigment epithelium derived factor (PEDF) exerts trophic actions to motoneurons and modulates nonneuronal restorative events, but its effects on neuroplasticity responses after spinal cord (SC) injury are unknown. Rats received a low thoracic SC photothrombotic ischemia and local injection of