Key Documents
SAB2501240
Sigma-Aldrich
Anti-MTNR1A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MEL-1A-R, Anti-MT1, melatonin receptor 1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTNR1A(4543)
Immunogen
Peptide with sequence CSLKYDKLYSSKNS, from the internal region of the protein sequence according to NP_005949.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jung-Yeon Kim et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-08)
Accumulating evidence suggests that the pineal hormone melatonin displays protective effects against renal fibrosis, but the mechanisms remain poorly understood. Here, we investigate the effect of the pineal hormone on transdifferentiation of renal fibroblasts to myofibroblasts invoked by transforming growth