Key Documents
SAB2500800
Sigma-Aldrich
Anti-PITX3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Homeobox protein PITX3, Anti-MGC12766, Anti-PTX3, Anti-Paired-like homeodomain 3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PITX3(5309)
Immunogen
Peptide with sequence PEHGCKGQEHSD from the internal region of the protein sequence according to NP_005020.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takeshi Soeki et al.
Heart and vessels, 29(5), 653-658 (2013-08-28)
Increasing evidence indicates that inflammation contributes to the pathogenesis of atrial fibrillation (AF). Pentraxin 3 (PTX3) is produced abundantly in local inflammatory lesions while C-reactive protein (CRP) is produced mainly in the liver. In this study, we investigated whether a
Anna Pertek et al.
Molecular biotechnology, 56(8), 697-713 (2014-03-29)
Mammalian cells can be reprogrammed into induced pluripotent stem cells (iPSCs), a valuable tool for in vitro disease modeling and regenerative medicine. These applications demand for iPSCs devoid of reprogramming factor transgenes, but current procedures for the derivation of transgene-free