Kluczowe dokumenty
SAB2500793
Sigma-Aldrich
Anti-PIN1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DOD, Anti-NIMA-interacting 1 protein, Anti-Peptidyl-prolyl cis/trans isomerase, Anti-UBL5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, canine, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIN1(5300)
Immunogen
Peptide with sequence C-KHSQSRRPSSWRQEKITR from the internal region of the protein sequence according to NP_006212.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ayoub Dakson et al.
Acta neuropathologica, 121(5), 635-649 (2011-01-19)
Alzheimer's disease (AD) manifests with progressive memory loss and decline of spatial awareness and motor skills. Neurofibrillary tangles (NFTs) represent one of the pathological hallmarks of AD. Previous studies suggest that the enzyme prolyl-peptidyl cis-trans isomerase PIN1 [protein interacting with