Kluczowe dokumenty
SAB2500520
Sigma-Aldrich
Anti-HSD3B1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-3β- and steroid δ-isomerase 1, Anti-HGNC:5217, Anti-HSD3B, Anti-HSDB3, Anti-Hydroxy-δ-5-steroid dehydrogenase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD3B1(3283)
Immunogen
Peptide with sequence C-DRHKETLKSKTQ from the C Terminus of the protein sequence according to NP_000853.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rosario Barone et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(8), 1636-1647 (2017-03-01)
The aim of this study was to investigate whether nandrolone decanoate (ND) use affects testosterone production and testicular morphology in a model of trained and sedentary mice. A group of mice underwent endurance training while another set led a sedentary