Kluczowe dokumenty
SAB2500321
Sigma-Aldrich
Anti-DNMT1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CXXC9, Anti-DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1, Anti-DNMT, Anti-FLJ16293, Anti-MCMT
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
pig, mouse, bovine, canine, human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DNMT1(1786)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptide with sequence C-RFESPPKTQPTEDN from the internal egion of the protein sequence according to NP_001370.1 .
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Umashanker Navik et al.
Molecular nutrition & food research, 63(23), e1801401-e1801401 (2019-09-19)
The aim of the current study is to evaluate whether l-methionine supplementation (l-Met-S) improves type 2 diabetes-induced alterations in glucose and lipid metabolism by modulating one-carbon metabolism and methylation status. Diabetes is induced in male Sprague-Dawley rats using high-fat diet
Mina Sasaki et al.
Biochemical and biophysical research communications, 452(3), 622-628 (2014-09-03)
Reactive oxygen species (ROS) can cause severe damage to DNA, proteins and lipids in normal cells, contributing to carcinogenesis and various pathological conditions. While cellular senescence arrests the early phase of cell cycle without any detectable telomere loss or dysfunction.
Ming Li et al.
Chinese journal of cancer research = Chung-kuo yen cheng yen chiu, 26(4), 371-381 (2014-09-19)
To better understand the contribution of dysregulated DNA methyltransferase 1 (DNMT1) expression to the progression and biology of clear cell renal cell carcinoma (ccRCC). We examined the differences in the expression of DNMT1 in 89 ccRCC and 22 normal tissue
Vanesa G Martinez et al.
Cellular & molecular immunology, 11(4), 343-354 (2014-03-04)
Apoptosis inhibitor of macrophages (AIMs), a homologue of human Spα, is a mouse soluble member of the scavenger receptor cysteine-rich superfamily (SRCR-SF). This family integrates a group of proteins expressed by innate and adaptive immune cells for which no unifying
Bo Ra You et al.
Molecular carcinogenesis, 53(11), 847-857 (2013-05-11)
Zebularine (Zeb) is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor to that has an anti-tumor effect. Here, we evaluated the anti-growth effect of Zeb on A549 lung cancer cells in relation to reactive oxygen species (ROS) levels. Zeb inhibited the growth of