Kluczowe dokumenty
SAB2500320
Sigma-Aldrich
Anti-DMP1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Dentin matrix protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DMP1(1758)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptide with sequence C-ENSEQANTQDSG from the internal region of the protein sequence according to NP_004398.1; NP_001073380.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Taewon Jin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(43), 10468-10474 (2014-10-07)
Adiponectin, an adipokine, has been described as showing physiological benefits against obesity-related malfunctions and vascular dysfunction. Several natural compounds that promote the expression and secretion of adipokines in adipocytes could be useful for treating metabolic disorders. This study investigated the