Kluczowe dokumenty
SAB2500161
Sigma-Aldrich
Anti-Biglycan PreproProtein antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BGN, Anti-DSPG1, Anti-PG-S1, Anti-PGI
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
canine, rat, human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BGN(633)
Immunogen
Peptide with sequence C-DRLAIQFGNYKK from the C Terminus of the protein sequence according to NP_001702.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)