Kluczowe dokumenty
SAB2109237
Sigma-Aldrich
Anti-CDC2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CDC2, CDC28A, CDK1, DKFZp686L20222, MGC111195
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK1(983)
Opis ogólny
Białko kodowane przez CDC2 należy do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr. Białko to jest katalityczną podjednostką wysoce konserwatywnego kompleksu kinazy białkowej znanego jako czynnik promujący fazę M (MPF), który jest niezbędny do przejścia faz G1/S i G2/M eukariotycznego cyklu komórkowego. Mitotyczne cykliny stabilnie wiążą się z tym białkiem i funkcjonują jako podjednostki regulatorowe. Aktywność kinazowa tego białka jest kontrolowana przez akumulację i niszczenie cyklin w cyklu komórkowym. Fosforylacja i defosforylacja tego białka również odgrywają ważną rolę regulacyjną w kontroli cyklu komórkowego. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr. Białko to jest katalityczną podjednostką wysoce konserwatywnego kompleksu kinazy białkowej znanego jako czynnik promujący fazę M (MPF), który jest niezbędny do przejścia faz G1/S i G2/M eukariotycznego cyklu komórkowego. Mitotyczne cykliny stabilnie wiążą się z tym białkiem i funkcjonują jako podjednostki regulatorowe. Aktywność kinazowa tego białka jest kontrolowana przez akumulację i niszczenie cyklin w cyklu komórkowym. Fosforylacja i defosforylacja tego białka również odgrywają ważną rolę regulacyjną w kontroli cyklu komórkowego.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego CDC2
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SLASHVKNLDENGLDLLSKMLIYDPAKRISGKMALNHPYFNDLDNQIKKM
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2109237-100UL4061841355380