Kluczowe dokumenty
SAB4500539
Sigma-Aldrich
Anti-Catenin-α1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
α E-catenin, 102 kDa cadherin-associated protein, CATNA1, CTN1, Cadherin-associated protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 100 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTNNA1(1495)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-Catenin-α1 Antibody detects endogenous levels of total Catenin-α1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Catenin-alpha1.
Immunogen Range: 607-656
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kaelyn D Sumigray et al.
The Journal of cell biology, 194(4), 631-642 (2011-08-17)
Desmosomes are cell-cell adhesion structures that integrate cytoskeletal networks. In addition to binding intermediate filaments, the desmosomal protein desmoplakin (DP) regulates microtubule reorganization in the epidermis. In this paper, we identify a specific subset of centrosomal proteins that are recruited