Key Documents
SAB2109184
Sigma-Aldrich
Anti-FFAR2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FFA2R, GPR43
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FFAR2(57396)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the GP40 family of G protein-coupled receptors that are clustered together on chromosome 19. The encoded protein is a receptor for short chain free fatty acids and may be involved in the inflammatory response and in regulating lipid plasma levels.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: RRAFGRGLQVLRNQGSSLLGRRGKDTAEGTNEDRGVGQGEGMPSSDFTTE
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide