Kluczowe dokumenty
SAB2109081
Sigma-Aldrich
Anti-APOE (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
AD2, LDLCQ5, LPG, MGC1571
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, zebrafish, rat, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOE(57396)
Opis ogólny
Pozostałości chylomikronów i lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL) są szybko usuwane z krążenia przez endocytozę, w której pośredniczy receptor w wątrobie. Apolipoproteina E, główna apoproteina chylomikronu, wiąże się ze specyficznym receptorem na komórkach wątroby i komórkach obwodowych. ApoE jest niezbędna do prawidłowego katabolizmu składników lipoprotein bogatych w trójglicerydy. Gen APOE jest zmapowany na chromosomie 19 w klastrze z APOC1 i APOC2. Wady apolipoproteiny E powodują rodzinną dysbetalipoproteinemię lub hiperlipoproteinemię typu III (HLP III), w której podwyższony poziom cholesterolu i trójglicerydów w osoczu jest konsekwencją upośledzonego usuwania pozostałości chylomikronów i VLDL.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LMDETMKELKAYKSELEEQLTPVAEETRARLSKELQAAQARLGADMEDVC
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2109081-100UL4061841351825