Kluczowe dokumenty
SAB2109075
Sigma-Aldrich
Anti-TRIO (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
metody:
western blot: 1 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
65 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
guinea pig, bovine, mouse, rabbit, rat, human, horse, canine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIO(57396)
Opis ogólny
TRIO promotes the exchange of GDP by GTP. Together with leukocyte antigen-related (LAR) protein, it could play a role in coordinating cell-matrix and cytoskeletal rearrangements necessary for cell migration and cell growth.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human TRIO
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: PGFVLGHTSAVIVENPDGTLKKSTSWHTALRLRKKSEKKDKDGKREGKLE
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)