Kluczowe dokumenty
SAB2109012
Sigma-Aldrich
Anti-SCN5A (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CDCD2, CMD1E, CMPD2, HB1, HB2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
227 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, canine, guinea pig, rat, human, bovine, horse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCN5A(57396)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest integralnym białkiem błonowym i oporną na tetrodotoksynę podjednostką napięciowego kanału sodowego. Białko to występuje głównie w mięśniu sercowym i jest odpowiedzialne za początkowy wzrost potencjału czynnościowego w elektrokardiogramie. Defekty tego genu są przyczyną zespołu długiego QT typu 3 (LQT3), autosomalnej dominującej choroby serca. Alternatywny splicing skutkuje kilkoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na C-końcowy region ludzkiego SCN5A
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VMSENFSRPLGPPSSSSISSTSFPPSYDSVTRATSDNLQVRGSDYSHSED
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)