Kluczowe dokumenty
SAB2109010
Sigma-Aldrich
Anti-TSG101 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
TSG10, VPS23
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, goat, rabbit, guinea pig, bovine, zebrafish, horse, mouse, canine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSG101(57396)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do grupy pozornie nieaktywnych homologów enzymów sprzęgających ubikwitynę. Produkt genu zawiera domenę typu coiled-coil, która oddziałuje ze stathminą, cytozolową fosfoproteiną związaną z nowotworzeniem. Białko to może odgrywać rolę we wzroście i różnicowaniu komórek oraz działać jako negatywny regulator wzrostu. Ekspresja tego genu podatności na nowotwory w stanie stacjonarnym in vitro wydaje się być ważna dla utrzymania stabilności genomu i regulacji cyklu komórkowego. Mutacje i alternatywne splicingi w tym genie występują z dużą częstotliwością w raku piersi i sugerują, że defekty występują podczas nowotworzenia i/lub progresji raka piersi.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region ludzkiego TSG101
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YKYRDLTVRETVNVITLYKDLKPVLDSYVFNDGSSRELMNLTGTIPVPYR
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Xing et al.
Aging, 13(1), 424-436 (2020-12-09)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is a special type of breast cancer, its tumor cell metastasis rate is much higher than other types, and at the same time has a high rate of postoperative recurrence, which significantly threatens the health of