Kluczowe dokumenty
SAB2108787
Sigma-Aldrich
Anti-THRA antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ENV, ENVW, ERVWE1, HERV-7q, HERV-W-ENV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, zebrafish, mouse, bovine, rabbit, rat, horse, guinea pig, canine
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THRA(7067)
Opis ogólny
The THRA gene encodes a protein that is a nuclear hormone receptor for triiodothyronine. It is one of the several receptors for thyroid hormone, and has been shown to mediate the biological activities of thyroid hormone. Knockout studies in mice suggest that the different receptors, while having certain extent of redundancy, may mediate different functions of thyroid hormone.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human THRA
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DQIILLKGCCMEIMSLRAAVRYDPESDTLTLSGEMAVKREQLKNGGLGVV
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide