Kluczowe dokumenty
SAB2108741
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF451
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- FLJ90693, Anti- KIAA0576, Anti- MGC26701, Anti- dJ417I1.1, Anti-COASTER
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
116 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, pig, horse, rat, human, dog
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_015555
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF451(26036)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego ZNF451
Działania biochem./fizjol.
ZNF451 należy do rodziny białek cynkowo-palcowych typu krueppel C2H2 i może być zaangażowany w regulację transkrypcji.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LLNSISDTTKECDSDDNMGAKNTSIGEEFISTEDVELEEAIRRSLEEM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ka Cheong Lee et al.
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-07-18)
DNA topoisomerase II (TOP2) activity involves a normally transient double-strand break intermediate in which the enzyme is coupled to DNA via a 5'-phosphotyrosyl bond. However, etoposide and other topoisomerase drugs poison the enzyme by stabilising this enzyme-bridged break, resulting in
Nikoline Borgermann et al.
The EMBO journal, 38(8) (2019-03-28)
DNA-protein crosslinks (DPCs) are highly cytotoxic lesions that obstruct essential DNA transactions and whose resolution is critical for cell and organismal fitness. However, the mechanisms by which cells respond to and overcome DPCs remain incompletely understood. Recent studies unveiled a