Kluczowe dokumenty
SAB2500101
Sigma-Aldrich
Anti-Arginase, Type 1/ARG1 (AB2) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AI type I arginase, Anti-Arg1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Arg1(11846)
Immunogen
Peptide with sequence C-NHKPETDYLKPPK from the C Terminus of the protein sequence according to NP_058830.2.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jamila Chedly et al.
Biomaterials, 138, 91-107 (2017-05-30)
Recovery from traumatic spinal cord injury (SCI) usually fails due to a cascade of cellular and molecular events that compromise neural tissue reconstitution by giving rise to glial scarring and cavity formation. We designed a scaffold material for SCI treatment