Kluczowe dokumenty
SAB2108737
Sigma-Aldrich
Anti-UGT1A1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- HUG-BR1, Anti- UDPGT, Anti- UGT1, Anti- UGT1A, Anti-GNT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_000463
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UGT1A1(54658)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego UGT1A1
Działania biochem./fizjol.
UGT1A1 jest UDP-glukuronozylotransferazą, enzymem szlaku glukuronidacji, który przekształca małe lipofilowe cząsteczki, takie jak steroidy, bilirubina, hormony i leki, w rozpuszczalne w wodzie, wydalane metabolity. Preferowanym substratem tego enzymu jest bilirubina, chociaż wykazuje on również umiarkowaną aktywność w stosunku do prostych fenoli, flawonów i steroidów C18. Gen ten koduje UDP-glukuronozylotransferazę, enzym szlaku glukuronidacji, który przekształca małe lipofilowe cząsteczki, takie jak steroidy, bilirubina, hormony i leki, w rozpuszczalne w wodzie, wydalane metabolity. Gen ten jest częścią złożonego locus, który koduje kilka UDP-glukuronozylotransferaz. Locus zawiera trzynaście unikalnych alternatywnych pierwszych eksonów, po których następują cztery wspólne eksony. Cztery z alternatywnych pierwszych eksonów są uważane za pseudogeny. Każdy z pozostałych dziewięciu 5′ eksonów może być połączony z czterema wspólnymi eksonami, co skutkuje dziewięcioma białkami o różnych N-końcach i identycznych C-końcach. Każdy pierwszy ekson koduje miejsce wiązania substratu i jest regulowany przez własny promotor. Preferowanym substratem tego enzymu jest bilirubina, chociaż wykazuje on również umiarkowaną aktywność w stosunku do prostych fenoli, flawonów i steroidów C18. Mutacje w tym genie powodują zespoły Criglera-Najjara typu I i II oraz zespół Gilberta. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DGSHWLSMLGAIQQLQRGHEIVVLAPDASLYIRDGAFYTLKTYPVPFQR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)