Kluczowe dokumenty
SAB2108720
Sigma-Aldrich
Anti-ST18
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- ZNF387, Anti-KIAA0535
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
115 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, pig, rabbit, rat, horse, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_014682
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ST18(9705)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ST18
Działania biochem./fizjol.
Represor ST18, który wiąże się z sekwencjami DNA zawierającymi element dwudzielny składający się z bezpośredniego powtórzenia sekwencji 5′-AAAGTT-3′ oddzielonej 2-9 nukleotydami. ST18 hamuje podstawową aktywność transkrypcyjną z docelowych promotorów. ST18 hamuje tworzenie kolonii w hodowanych komórkach raka piersi.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VIKKGKVSEELMTIKLKATGGIESDEEIRHLDEEIKELNESNLKIEADMM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenta Maruyama et al.
Cell reports, 32(2), 107906-107906 (2020-07-16)
Zinc finger protein St18 was initially reported as candidate tumor suppressor gene, and also suggested that fibroblast St18 positively regulates NF-κB activation. Despite the pleiotropic functions of St18, little is known about its roles in macrophages. Here, we report that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2108720-100UL4061836136925