Key Documents
SAB2108675
Sigma-Aldrich
Anti-HMGB1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- HMG1, Anti- HMG3, Anti- SBP-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, guinea pig, human, horse, rabbit, dog, rat, mouse
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
western blot: suitable
nr dostępu
NM_002128
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGB1(3146)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human HMGB1
Działania biochem./fizjol.
HMGB1 belongs to the HMGB family. It contains 2 HMG box DNA-binding domains. The protein binds preferentially single-stranded DNA and unwinds double stranded DNA. The oxidized HMGB1 may accumulate even in cells under oxidative stress.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GKGDPKKPRGKMSSYAFFVQTCREEHKKKHPDASVNFSEFSKKCSERWKT
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3