Kluczowe dokumenty
SAB2108630
Sigma-Aldrich
Anti-KLB
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- MGC142213, Anti-BKL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
120 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human, bovine
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_175737
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLB(152831)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human KLB
Działania biochem./fizjol.
KLB is a single-pass type III membrane protein. It contributes to the transcriptional repression of cholesterol 7-alpha-hydroxylase (CYP7A1), the rate-limiting enzyme in bile acid synthesis. KLB is probably inactive as a glycosidase. It increases the ability of FGFR1 and FGFR4 to bind FGF21.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DAYTIRRGLFYVDFNSKQKERKPKSSAHYYKQIIRENGFSLKESTPDVQG
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gexiang Cai et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 244(3), 252-261 (2019-02-05)
In this study, we reported for the first time that FGF21 alleviated hypoxia-induced pulmonary hypertension through attenuation of increased pulmonary arterial pressure, pulmonary arterial remodeling and collagen deposition in vivo, and we confirmed the mutual promotion of FGF21 and PPARγ