Key Documents
SAB2108548
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN18
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- SFTA5, Anti- SFTPJ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, horse
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_001002026
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CLDN18(51208)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human CLDN18
Działania biochem./fizjol.
CLDN18 belongs to the large claudin family of proteins, which form tight junction strands in epithelial cells.CLDN18 belongs to the large claudin family of proteins, which form tight junction strands in epithelial cells (Niimi et al., 2001).[supplied by OMIM].
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: PEETNYKAVSYHASGHSVAYKPGGFKASTGFGSNTKNKKIYDGGARTEDE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3