Key Documents
SAB2108472
Sigma-Aldrich
Anti-HES1
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti- HES-1, Anti- HRY, Anti- bHLHb39, Anti-HHL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, mouse, bovine, horse, human, rabbit, rat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nr dostępu
NM_005524
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HES1(3280)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human HES1
Działania biochem./fizjol.
HES1 belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors. It is a transcriptional repressor of genes that require a bHLH protein for their transcription. The protein has a particular type of basic domain that contains a helix interrupting protein that binds to the N-box rather than the canonical E-box.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: NTTPDKPKTASEHRKSSKPIMEKRRRARINESLSQLKTLILDALKKDSSR
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3