Kluczowe dokumenty
SAB2108065
Sigma-Aldrich
Anti-SURF4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
30kDa
reaktywność gatunkowa
pig, rat, dog, human, mouse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SURF4(6836)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego SURF4
Działania biochem./fizjol.
SURF4 jest konserwowanym integralnym białkiem błonowym zawierającym wiele domniemanych regionów transbłonowych. W komórkach eukariotycznych transport białek między retikulum endoplazmatycznym a przedziałami Golgiego odbywa się częściowo za pośrednictwem białek płaszcza pęcherzykowego (COP) nie pokrytych klatryną. Specyficzna funkcja tego białka nie została określona, ale jego drożdżowy homolog jest bezpośrednio wymagany do pakowania glikozylowanego czynnika pro-alfa do pęcherzyków COPII. Gen ten znajduje się w klastrze genów surfeit, który składa się z bardzo ściśle powiązanych genów housekeeping, które nie wykazują podobieństwa sekwencji. Kodowane białko jest konserwowanym integralnym białkiem błonowym zawierającym wiele domniemanych regionów transbłonowych. W komórkach eukariotycznych transport białek między retikulum endoplazmatycznym a przedziałami Golgiego odbywa się częściowo za pośrednictwem białek płaszcza pęcherzykowego (COP) nie pokrytych klatryną. Specyficzna funkcja tego białka nie została określona, ale jego drożdżowy homolog jest bezpośrednio wymagany do pakowania glikozylowanego czynnika pro-alfa do pęcherzyków COPII. Gen ten wykorzystuje wiele miejsc poliadenylacji, co skutkuje zmienną długością transkryptu. Zasugerowano istnienie alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, ale ich ważność nie została określona.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GQNDLMGTAEDFADQFLRVTKQYLPHVARLCLISTFLEDGIRMWFQWSEQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)