Kluczowe dokumenty
SAB2107933
Sigma-Aldrich
Anti-DHX9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
141kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse, rat, mouse, dog, rabbit, pig, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHX9(1660)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego DHX9
Działania biochem./fizjol.
Białka DEAD box, charakteryzujące się konserwatywnym motywem Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), są przypuszczalnymi helikazami RNA. Są one zaangażowane w szereg procesów komórkowych obejmujących zmianę drugorzędowej struktury RNA, takich jak inicjacja translacji, splicing jądrowy i mitochondrialny oraz montaż rybosomów i spliceosomów. Na podstawie ich wzorców dystrybucji uważa się, że niektórzy członkowie tej rodziny są zaangażowani w embriogenezę, spermatogenezę oraz wzrost i podział komórek. DHX9 jest białkiem DEAD box z aktywnością helikazy RNA. Może uczestniczyć w topieniu hybryd DNA:RNA, takich jak te występujące podczas transkrypcji, i może odgrywać rolę w ekspresji genów sprzężonych z chromosomem X. Białka DEAD box, charakteryzujące się konserwatywnym motywem Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), są przypuszczalnymi helikazami RNA. Są one zaangażowane w szereg procesów komórkowych obejmujących zmianę drugorzędowej struktury RNA, takich jak inicjacja translacji, splicing jądrowy i mitochondrialny oraz montaż rybosomów i spliceosomów. Na podstawie ich wzorców dystrybucji uważa się, że niektórzy członkowie tej rodziny są zaangażowani w embriogenezę, spermatogenezę oraz wzrost i podział komórek. Gen ten koduje białko DEAD box z aktywnością helikazy RNA. Może uczestniczyć w topieniu hybryd DNA:RNA, takich jak te występujące podczas transkrypcji, i może odgrywać rolę w ekspresji genów sprzężonych z chromosomem X. Zawiera 2 kopie domeny wiążącej dwuniciowy RNA, domenę rdzeniową DEXH i pole RGG. Domeny wiążące RNA i pole RGG wpływają i regulują aktywność helikazy RNA.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GLHGNWTLENAKARLNQYFQKEKIQGEYKYTQVGPDHNRSFIAEMTIYIK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)