Key Documents
SAB2107669
Sigma-Aldrich
Anti-CDK14 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, dog, human, mouse, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK14(5218)
mouse ... Cdk14(18647)
Immunogen
The immunogen for anti-CDK14 antibody: synthetic peptide derected towards the C terminal of human CDK14
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: SDLPPRLWELTDMSSIFTVPNVRLQPEAGESMRAFGKNNSYGKSLSNSKH
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quanbo Ji et al.
Cell death & disease, 8(10), e3103-e3103 (2017-10-13)
Osteosarcoma (OS) has emerged as the most common primary musculoskeletal malignant tumour affecting children and young adults. Cyclin-dependent kinases (CDKs) are closely associated with gene regulation in tumour biology. Accumulating evidence indicates that the aberrant function of CDK14 is involved