Kluczowe dokumenty
SAB2107333
Sigma-Aldrich
Anti-OFD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
112 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, guinea pig, horse, mouse, rat, human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OFD1(8481)
rat ... Ofd1(302661)
Immunogen
Immunogen dla przeciwciała anty-OFD1: syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końca ludzkiego OFD1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AQSTMPHKCDDVLSQDELRKKLYQTFKDRGILDTLKTQLRNQLVHELMHP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shigeo Nagashima et al.
The Journal of general virology, 95(Pt 10), 2166-2175 (2014-06-28)
Our previous studies indicated that hepatitis E virus (HEV) forms membrane-associated particles in the cytoplasm, most likely by budding into intracellular vesicles, and requires the multivesicular body (MVB) pathway to release virus particles, and the released HEV particles with a