Kluczowe dokumenty
SAB2106669
Sigma-Aldrich
Anti-G6PC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... G6PC1(2538)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końca ludzkiego G6PC
Działania biochem./fizjol.
G6pc hydrolizuje glukozo-6-fosforan do glukozy w retikulum endoplazmatycznym. Wraz z transporterem glukozo-6-fosforanu (SLC37A4/G6PT) tworzy kompleks odpowiedzialny za produkcję glukozy poprzez glikogenolizę i glukoneogenezę. Dlatego też jest kluczowym enzymem w homeostatycznej regulacji poziomu glukozy we krwi.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DFGIQSTRYLQVNYQDSQDWFILVSVIADLRNAFYVLFPIWFHLKETVGI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)