Kluczowe dokumenty
SAB2106246
Sigma-Aldrich
Anti-AFF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
132 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, horse, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AFF1(4299)
mouse ... Aff1(17355)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końca ludzkiego AFF1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MAAHSSLYNEDRNLLRIREKERRNQEAHQEKEAFPEKAPLFPEPYKTAKG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rebecca E Butcher et al.
Protein expression and purification, 159, 75-82 (2019-03-29)
The ability to engineer monoclonal antibodies (mAbs) with high specificity made mAbs the fastest growing segment in the drug market. mAbs represent 8 of the top 20 selling drugs with combined sales of more than 57 billion US$ per year.
Chen-Chen Zhou et al.
Bone research, 5, 17044-17044 (2017-09-29)
AFF1 and AFF4 belong to the AFF (AF4/FMR2) family of proteins, which function as scaffolding proteins linking two different transcription elongation factors, positive elongation factor b (P-TEFb) and ELL1/2, in super elongation complexes (SECs). Both AFF1 and AFF4 regulate gene
Dan Tang et al.
Cell discovery, 6, 7-7 (2020-03-05)
Super elongation complex (SEC) is a positive regulator of RNA polymerase II, which is required for HIV-1 proviral transcription. AFF1/4 is the scaffold protein that recruits other components of SEC and forms dimer depending on its THD domain (TPRL with
Rongdiao Liu et al.
Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory mechanisms, 1863(5), 194508-194508 (2020-02-23)
The ELL (ELL1 and ELL2)-containing Super Elongation Complex (SEC) is required for efficient HIV-1 transactivation by the viral-encoded Tat protein. EAF1 and EAF2 are ELL-associated factors and considered as positive regulators of ELL. However, their role in HIV-1 transcriptional control