Kluczowe dokumenty
SAB2105532
Sigma-Aldrich
Anti-SLC6A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GABATHG, Anti-GABATR, Anti-GAT1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
guinea pig, human, rat, bovine, dog, mouse, horse
metody:
western blot: suitable
citations:
1
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
67 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, rat, bovine, dog, mouse, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC6A1(6529)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC6A1
Działania biochem./fizjol.
SLC6A1 terminates the action of GABA by its high affinity sodium-dependent reuptake into presynaptic terminals. This protein is the target of psychomotor stimulants such as amphetamines or cocaine.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: LIILFFRGVTLPGAKEGILFYITPNFRKLSDSEVWLDAATQIFFSYGLGL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xinjun Wang et al.
The Journal of physiology, 592(19), 4257-4276 (2014-08-03)
GABAergic terminals of chandelier cells exclusively innervate the axon initial segment (AIS) of excitatory neurons. Although the anatomy of these synapses has been well-studied in several brain areas, relatively little is known about their physiological properties. Using vesicular γ-aminobutyric acid