Kluczowe dokumenty
SAB2104814
Sigma-Aldrich
Anti-KL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, mouse, guinea pig, horse, human, rat, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KL(9365)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego KL
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje białko błonowe typu I, które jest związane z beta-glukozydazami. Zmniejszoną produkcję tego białka zaobserwowano u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (CRF), co może być jednym z czynników leżących u podstaw procesów zwyrodnieniowych (
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GRLAPGIRGSPRLGYLVAHNLLLAHAKVWHLYNTSFRPTQGQVSIALSS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Current understanding of klotho.
Wang Y and Sun Z
Ageing Research Reviews, 8, 43-51 (2009)
Mutation of the mouse klotho gene leads to a syndrome resembling ageing.
Kuro-o M, et.al.
Nature, 390, 45-51 (1997)
Association of single nucleotide polymorphisms in klotho with priapism in sickle cell anaemia.
Nolan VG
British Journal of Haematology, 128, 266-272 (2005)
Klotho converts canonical FGF receptor into a specific receptor for FGF23.
Urakawa I
Nature, 444, 770-774 (2006)
M Kuro-o et al.
Nature, 390(6655), 45-51 (1997-11-18)
A new gene, termed klotho, has been identified that is involved in the suppression of several ageing phenotypes. A defect in klotho gene expression in the mouse results in a syndrome that resembles human ageing, including a short lifespan, infertility