Kluczowe dokumenty
SAB2104335
Sigma-Aldrich
Anti-PSMA4, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HC9, Anti-HsT17706, Anti-MGC111191, Anti-MGC12467, Anti-MGC24813
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse, horse, rat, guinea pig, human, bovine, rabbit
citations:
1
metody:
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, horse, rat, guinea pig, human, bovine, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMA4(5685)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human PSMA4
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: PCEQLVTALCDIKQAYTQFGGKRPFGVSLLYIGWDKHYGFQLYQSDPSGN
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rom Keshet et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16365-16370 (2014-11-05)
Adipocyte differentiation, or adipogenesis, is a complex and highly regulated process. A recent proteomic analysis has predicted that the nonreceptor tyrosine kinase Abelson murine leukemia viral oncogene (c-Abl) is a putative key regulator of adipogenesis, but the underlying mechanism remained