Kluczowe dokumenty
SAB2103939
Sigma-Aldrich
Anti-MAP4K4, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLH21957, Anti-FLJ10410, Anti-FLJ20373, Anti-FLJ90111, Anti-HGK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
142 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, horse, mouse, dog, rabbit, guinea pig, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP4K4(9448)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego MAP4K4
Działania biochem./fizjol.
MAP4K4 to kinaza serynowo-treoninowa, która może odgrywać rolę w odpowiedzi na stres środowiskowy i cytokiny, takie jak TNF-alfa. MAP4K4 wydaje się działać przed szlakiem N-końcowym JUN. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny kinaz białkowych seryny/treoniny. Wykazano, że kinaza ta specyficznie aktywuje MAPK8/JNK. Aktywacja MAPK8 przez tę kinazę jest hamowana przez dominujące mutanty MAP3K7/TAK1, MAP2K4/MKK4 i MAP2K7/MKK7, co sugeruje, że kinaza ta może funkcjonować poprzez kaskadę kinaz MAP3K7-MAP2K4-MAP2K7 i pośredniczyć w szlaku sygnałowym TNF-alfa. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PFIRDQPNERQVRIQLKDHIDRTRKKRGEKDETEYEYSGSEEEEEEVPEQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)