Key Documents
SAB2103298
Sigma-Aldrich
Anti-AZGP1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ZA2G, Anti-ZAG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AZGP1(563)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human AZGP1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MVRMVPVLLS LLLLLGPAVP QENQDGRYSL TYIYTGLSKH VEDVPAFQAL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Araki et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(3), 679-683 (1988-02-01)
In the present study the complete amino acid sequence of human plasma Zn-alpha 2-glycoprotein was determined. This protein whose biological function is unknown consists of a single polypeptide chain of 276 amino acid residues including 8 tryptophan residues and has
L M Sánchez et al.
Science (New York, N.Y.), 283(5409), 1914-1919 (1999-04-17)
Zn-alpha2-glycoprotein (ZAG) is a soluble protein that is present in serum and other body fluids. ZAG stimulates lipid degradation in adipocytes and causes the extensive fat losses associated with some advanced cancers. The 2.8 angstrom crystal structure of ZAG resembles