Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2103059
Sigma-Aldrich
Anti-GABARAPL1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-APG8L, Anti-ATG8, Anti-ATG8L, Anti-GEC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, bovine, dog, mouse, rat, guinea pig, rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego GABARAPL1
Działania biochem./fizjol.
GABARAPL1 zwiększa powierzchniową ekspresję receptora opioidowego typu kappa poprzez ułatwianie wewnątrzkomórkowego transportu receptora.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MKFQYKEDHPFEYRKKEGEKIRKKYPDRVPVIVEKAPKARVPDLDKRKYL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John C Pascall et al.
PloS one, 8(10), e77782-e77782 (2013-11-10)
The GIMAPs (GTPases of the immunity-associated proteins) are a family of small GTPases expressed prominently in the immune systems of mammals and other vertebrates. In mammals, studies of mutant or genetically-modified rodents have indicated important roles for the GIMAP GTPases
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2103059-100UL4061836186456
SAB2103059-50UG