Kluczowe dokumenty
SAB2102361
Sigma-Aldrich
Anti-TAF15 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Npl3, Anti-RBP56, Anti-TAF15 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 68kDa, Anti-TAF2N, Anti-TAFII68
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAF15(8148)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końcowego regionu ludzkiego TAF15
Działania biochem./fizjol.
Inicjacja transkrypcji przez polimerazę RNA II wymaga aktywności ponad 70 polipeptydów. Białkiem koordynującym te działania jest czynnik transkrypcyjny IID (TFIID), który wiąże się z promotorem rdzeniowym w celu prawidłowego pozycjonowania polimerazy, służy jako rusztowanie do montażu pozostałej części kompleksu transkrypcyjnego i działa jako kanał dla sygnałów regulacyjnych. TFIID składa się z białka wiążącego TATA (TBP) i grupy ewolucyjnie konserwowanych białek znanych jako czynniki związane z TBP lub TAF. TAF mogą uczestniczyć w podstawowej transkrypcji, służyć jako koaktywatory, funkcjonować w rozpoznawaniu promotora lub modyfikować ogólne czynniki transkrypcyjne (GTF) w celu ułatwienia montażu kompleksu i inicjacji transkrypcji. Jego gen koduje podjednostkę TFIID obecną w podzbiorze kompleksów TFIID. Translokacje obejmujące chromosom 17 i chromosom 9, gdzie zlokalizowany jest gen receptora jądrowego CSMF, skutkują produktem fuzji genów, który jest białkiem wiążącym RNA związanym z podzbiorem pozaszkieletowych chrzęstniakomięsaków śluzowatych. Inicjacja transkrypcji przez polimerazę RNA II wymaga aktywności ponad 70 polipeptydów. Białkiem koordynującym te działania jest czynnik transkrypcyjny IID (TFIID), który wiąże się z promotorem rdzeniowym w celu prawidłowego pozycjonowania polimerazy, służy jako rusztowanie do montażu pozostałej części kompleksu transkrypcyjnego i działa jako kanał dla sygnałów regulacyjnych. TFIID składa się z białka wiążącego TATA (TBP) i grupy ewolucyjnie konserwowanych białek znanych jako czynniki związane z TBP lub TAF. TAF mogą uczestniczyć w podstawowej transkrypcji, służyć jako koaktywatory, funkcjonować w rozpoznawaniu promotora lub modyfikować ogólne czynniki transkrypcyjne (GTF) w celu ułatwienia montażu kompleksu i inicjacji transkrypcji. Gen ten koduje podjednostkę TFIID obecną w podzbiorze kompleksów TFIID. Translokacje obejmujące chromosom 17 i chromosom 9, gdzie zlokalizowany jest gen receptora jądrowego CSMF, skutkują produktem fuzji genów, który jest białkiem wiążącym RNA związanym z podzbiorem pozaszkieletowych chrzęstniakomięsaków śluzowatych. Zidentyfikowano dwa transkrypty kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PDYGQQDSYDQQSGYDQHQGSYDEQSNYDQQHDSYSQNQSYHSQRENYS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)