Kluczowe dokumenty
SAB2102168
Sigma-Aldrich
Anti-SLC16A6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MCT6, Anti-MCT7, Anti-Solute carrier family 16, member 6 (monocarboxylic acid transporter 7)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SLC16A6(9120)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SLC16A6
Działania biochem./fizjol.
SLC16A6 jest monokarboksylanowym transporterem związanym z protonami, który katalizuje szybki transport przez błonę plazmatyczną wielu monokarboksylanów, takich jak mleczan, pirogronian, oksykwasy o rozgałęzionych łańcuchach pochodzące z leucyny, waliny i izoleucyny oraz ciał ketonowych: acetooctanu, beta-hydroksymaślanu i octanu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ILKEKSFICYALFGLFATLGFFAPSLYIIPLGISLGIDQDRAAFLLSTMA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)