Kluczowe dokumenty
SAB2101415
Sigma-Aldrich
Anti-MAFB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-KRML, Anti-MGC43127, Anti-V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B (avian)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, guinea pig, horse, bovine, mouse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAFB(9935)
Opis ogólny
MAF bZIP czynnik transkrypcyjny B (MAFB) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 20q12. Kodowane białko jest członkiem rodziny onkogenów maf i ulega wszechobecnej ekspresji w różnych tkankach. MAFB jest białkiem o długości 311 aminokwasów, charakteryzującym się typową domeną basic leucine zipper (bZIP) w regionie C-końcowym.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego MAFB
Działania biochem./fizjol.
Czynnik transkrypcyjny B MAF bZIP (MAFB) jest zaangażowany w rozwój struktur tyłomózgowia, grasicy, interneuronów, komórek wysp trzustkowych i układu krwiotwórczego. U myszy pomaga w rozwoju warg i podniebienia. MAFB reguluje ekspresję genów specyficznych dla danej linii poprzez hamowanie transkrypcji, w której pośredniczy Ets-1. Kodowane białko odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu komórek α wysepek. Ponadto, MAFB reguluje również geny zaangażowane w różnicowanie komórek α i β. Białko działa jako modulator i marker stanu zapalnego tkanki tłuszczowej. Mutacje w tym genie są związane z rozwojem wieloośrodkowej osteolizy karpo-stóp (MCTO).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: APQGSATAAEPQPGDPARASQDSADPQAPAQGNFRGSWDCSSPEGNGSPE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A genome-wide association study of cleft lip with and without cleft palate identifies risk variants near MAFB and ABCA4
Beaty TH
Nature Genetics, 42, 525-529 (2010)
MafB Is an Interaction Partner and Repressor of Ets-1 That Inhibits Erythroid Differentiation
Sieweke MH
Cell, 85, 49-60 (1996)
MafB, a New Maf Family Transcription Activator That Can Associate with Maf and Fos but Not with Jun
Kataoka K
Molecular and Cellular Biology, 14, 7581-7591 (1994)
The identification of MAFB mutations in eight patients with multicentric carpo-tarsal osteolysis supports genetic homogeneity but clinical variability.
Mehawej C
American Journal of Medical Genetics. Part A, 161A, 3023-3029 (2013)
MafB: an activator of the glucagon gene expressed in developing islet alpha- and beta-cells.
Artner I
Diabetes, 55, 297-304 (2006)