Kluczowe dokumenty
SAB2101033
Sigma-Aldrich
Anti-HGF (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-F-TCF, Anti-HGFB, Anti-HPTA, Anti-Hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor), Anti-SF
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, rabbit, dog, guinea pig, rat, human, horse, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HGF(3082)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego HGF
Działania biochem./fizjol.
Czynnik wzrostu hepatocytów reguluje wzrost komórek, ich ruchliwość i morfogenezę poprzez aktywację kaskady sygnałowej kinazy tyrozynowej po związaniu z protoonkogennym receptorem c-Met. Czynnik wzrostu hepatocytów jest wydzielany przez komórki mezenchymalne i działa jako wielofunkcyjna cytokina na komórki głównie pochodzenia nabłonkowego. Jego zdolność do stymulowania mitogenezy, ruchliwości komórek i inwazji macierzy nadaje mu kluczową rolę w angiogenezie, tumorogenezie i regeneracji tkanek. Jest wydzielany jako pojedynczy nieaktywny polipeptyd i jest rozszczepiany przez proteazy serynowe na łańcuch alfa o masie 69 kDa i łańcuch beta o masie 34 kDa. Wiązanie dwusiarczkowe między łańcuchami alfa i beta tworzy aktywną, heterodimeryczną cząsteczkę. Białko należy do podrodziny peptydaz S1 plazminogenu, ale nie ma wykrywalnej aktywności proteazy. Czynnik wzrostu hepatocytów reguluje wzrost komórek, ruchliwość komórek i morfogenezę poprzez aktywację kaskady sygnalizacyjnej kinazy tyrozynowej po związaniu z protoonkogennym receptorem c-Met. Czynnik wzrostu hepatocytów jest wydzielany przez komórki mezenchymalne i działa jako wielofunkcyjna cytokina na komórki głównie pochodzenia nabłonkowego. Jego zdolność do stymulowania mitogenezy, ruchliwości komórek i inwazji macierzy nadaje mu kluczową rolę w angiogenezie, tumorogenezie i regeneracji tkanek. Jest wydzielany jako pojedynczy nieaktywny polipeptyd i jest rozszczepiany przez proteazy serynowe na łańcuch alfa o masie 69 kDa i łańcuch beta o masie 34 kDa. Wiązanie dwusiarczkowe między łańcuchami alfa i beta tworzy aktywną, heterodimeryczną cząsteczkę. Białko należy do podrodziny peptydaz S1 plazminogenu, ale nie ma wykrywalnej aktywności proteazy. Alternatywny splicing tego genu wytwarza wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GESYRGLMDHTESGKICQRWDHQTPHRHKFLPERYPDKGFDDNYCRNPDG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scatter factor/hepatocyte growth factor in brain tumor growth and angiogenesis.
Abounader R and Laterra J
Neuro-Oncology, 7(4), 436-451 (2005)
Synergistic effects of hepatocyte growth factor on human cord blood CD34+ progenitor cells are the result of c-met receptor expression.
Goff JP
Stem Cells, 14(5), 592-602 (1996)
HGF: a multifunctional growth factor controlling cell scattering.
Stella MC and Comoglio PM
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 31(12), 1357-1362 (1999)
Mikhal E Cohen et al.
Stem cell research, 13(2), 227-239 (2014-08-03)
Multiple sclerosis (MS) is a multifocal disease, and precursor cells need to migrate into the multiple lesions in order to exert their therapeutic effects. Therefore, cell migration is a crucial element in regenerative processes in MS, dictating the route of
Yoshifumi Matsumoto et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 86(2), 195-200 (2014-09-25)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors are particularly effective in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients harboring active EGFR mutations. However, some studies have reported survival benefits in NSCLC patients with wild-type EGFR upon erlotinib treatment. This trial