Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2100836
Sigma-Aldrich
Anti-FOXA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Forkhead box A2, Anti-HNF3B, Anti-MGC19807, Anti-TCF3B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
48 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, horse, human, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXA2(3170)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FOXA2
Działania biochem./fizjol.
FOXA2 należy do klasy białek wiążących DNA typu forkhead. Te czynniki jądrowe hepatocytów są aktywatorami transkrypcji dla transkryptów specyficznych dla wątroby, takich jak albumina i transtyretyna, a także oddziałują z chromatyną. Podobni członkowie rodziny u myszy odgrywają rolę w regulacji metabolizmu oraz w różnicowaniu trzustki i wątroby. Gen ten został powiązany ze sporadycznymi przypadkami cukrzycy młodzieńczej rozpoczynającej się w wieku dojrzałym. Gen ten koduje członka klasy widełkowatych białek wiążących DNA. Te czynniki jądrowe hepatocytów są aktywatorami transkrypcji dla transkryptów specyficznych dla wątroby, takich jak albumina i transtyretyna, a także oddziałują z chromatyną. Podobni członkowie rodziny u myszy odgrywają rolę w regulacji metabolizmu oraz w różnicowaniu trzustki i wątroby. Gen ten został powiązany ze sporadycznymi przypadkami cukrzycy młodzieńczej o początku w wieku dojrzałym. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. Gen ten koduje białko należące do klasy białek wiążących DNA typu forkhead. Te czynniki jądrowe hepatocytów są aktywatorami transkrypcji dla transkryptów specyficznych dla wątroby, takich jak albumina i transtyretyna, a także oddziałują z chromatyną. Podobni członkowie rodziny u myszy odgrywają rolę w regulacji metabolizmu oraz w różnicowaniu trzustki i wątroby. Gen ten został powiązany ze sporadycznymi przypadkami cukrzycy młodzieńczej o początku w wieku dojrzałym. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ASQAQLGEAAGPASETPAGTESPHSSASPCQEHKRGGLGELKGTPAAALS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)