Kluczowe dokumenty
SAB2100543
Sigma-Aldrich
Anti-DCTN2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DCTN50, Anti-DYNAMITIN, Anti-Dynactin 2 (p50), Anti-RBP50
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rat, guinea pig, rabbit, horse, mouse, human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCTN2(10540)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego DCTN2
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ADPKYADLPGIARNEPDVYETSDLPEDDQAEFDAFAQELEELTSTSVEHI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haihui Lu et al.
Nature cell biology, 16(11), 1105-1117 (2014-10-01)
The cell-biological program termed the epithelial-mesenchymal transition (EMT) confers on cancer cells mesenchymal traits and an ability to enter the cancer stem cell (CSC) state. However, the interactions between CSCs and their surrounding microenvironment are poorly understood. Here we show
Rebecca T Hahn et al.
Atherosclerosis, 234(2), 391-400 (2014-04-22)
Glucocorticoid-induced leucine zipper (GILZ) represents an anti-inflammatory mediator, whose downregulation has been described in various inflammatory processes. Aim of our study was to decipher the regulation of GILZ in vascular inflammation. Degenerated aortocoronary saphenous vein bypass grafts (n = 15)