Kluczowe dokumenty
SAB2100045
Sigma-Aldrich
Anti-ADA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Adenosine deaminase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, bovine, rabbit, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADA(100)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ADA
Działania biochem./fizjol.
ADA jest enzymem katalizującym hydrolizę adenozyny do inozyny. Opisano różne mutacje tego genu i powiązano je z chorobami u ludzi. Niedobór tego enzymu powoduje postać ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID), w którym występuje dysfunkcja zarówno limfocytów B, jak i T z upośledzoną odpornością komórkową i zmniejszoną produkcją immunoglobulin, podczas gdy podwyższony poziom tego enzymu jest związany z wrodzoną niedokrwistością hemolityczną. Gen ten koduje enzym, który katalizuje hydrolizę adenozyny do inozyny. Opisano różne mutacje tego genu i powiązano je z chorobami człowieka. Niedobór tego enzymu powoduje postać ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID), w którym występuje dysfunkcja zarówno limfocytów B, jak i T z upośledzoną odpornością komórkową i zmniejszoną produkcją immunoglobulin, podczas gdy podwyższone poziomy tego enzymu są związane z wrodzoną niedokrwistością hemolityczną. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ANYSLNTDDPLIFKSTLDTDYQMTKRDMGFTEEEFKRLNINAAKSSFLPE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antonella Ferrante et al.
Neurobiology of disease, 71, 193-204 (2014-08-19)
Adenosine A1 receptor (A1R) stimulation exerts beneficial effects in response to various insults to the brain and, although it was found neuroprotective in a lesional model of Huntington's disease (HD), the features of this receptor in genetic models of HD
Joshi John et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 307(6), R704-R710 (2014-07-18)
Histamine neurons are active during waking and largely inactive during sleep, with minimal activity during rapid-eye movement (REM) sleep. Caffeine, the most widely used stimulant, causes a significant increase of sleep onset latency in rats and humans. We hypothesized that