Kluczowe dokumenty
SAB1412876
Sigma-Aldrich
Anti-BCORL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-B930011H20Rik, Anti-CXorf10, Anti-FLJ11362, Anti-FLJ11632
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 188.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCORL1(63035)
Immunogen
BCORL1 (AAI56743.1, 1 a.a. ~ 1711 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MISTAPLYSGVHNWTSSDRIRMCGINEERRAPLSDEESTTGDCQHFGSQEFCVSSSFSKVELTAVGSGSNARGADPDGSATEKLGHKSEDKPDDPQPKMDYAGNVAEAEGFLVPLSSPGDGLKLPASDSAEASNSRADCSWTPLNTQMSKQVDCSPAGVKALDSRQGVGEKNTFILATLGTGVPVEGTLPLVTTNFSPLPAPICPPAPGSASVPHSVPDAFQVPLSVPAPVPHSGLVPVQVATSVPAPSPPLAPVPALAPAPPSVPTLISDSNPLSVSASVLVPVPASAPPSGPVPLSAPAPAPLSVPVSAPPLALIQAPVPPSAPTLVLAPVPTPVLAPMPASTPPAAPAPPSVPMPTPTPSSGPPSTPTLIPAFAPTPVPAPTPAPIFTPAPTPMPAATPAAIPTSAPIPASFSLSRVCFPAAQAPAMQKVPLSFQPGTVLTPSQPLVYIPPPSCGQPLSVATLPTTLGVSSTLTLPVLPSYLQDRCLPGVLASPELRSYPYAFSVARPLTSDSKLVSLEVNRLPCTSPSGSTTTQPAPDGVPGPLADTSLVTASAKVLPTPQPLLPAPSGSSAPPHPAKMPSGTEQQTEGTSVTFSPLKSPPQLEREMASPPECSEMPLDLSSKSNRQKLPLPNQRKTPPMPVLTPVHTSSKALLSTVLSRSQRTTQAAGGNVTSCLGSTSSPFVIFPEIVRNGDPSTWVKNSTALISTIPGTYVGVANPVPASLLLNKDPNLGLNRDPRHLPKQEPISIIDQGEPKGTGATCGKKGSQAGAEGQPSTVKRYTPARIAPGLPGCQTKELSLWKPTGPANIYPRCSVNGKPTSTQVLPVGWSPYHQASLLSIGISSAGQLTPSQGAPIRPTSVVSEFSGVPSLSSSEAVHGLPEGQPRPGGSFVPEQDPVTKNKTCRIAAKPYEEQVNPVLLTLSPQTGTLALSVQPSGGDIRMNQGPEESESHLCSDSTPKMEGPQGACGLKLAGDTKPKNQVLA
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)