SAB1412824
Anti-EGFL6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-DKFZp564P2063, Anti-MAEG, Anti-W80
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 60.83 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFL6(25975)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MPLPWSLALPLLLSWVAGGFGNAASARHHGLLASARQPGVCHYGTKLACCYGWRRNSKGVCEATCEPGCKFGECVGPNKCRCFPGYTGKTCSQDVNECGMKPRPCQHRCVNTHGSYKCFCLSGHMLMPDATCVNSRTCAMINCQYSCEDTEEGPQCLCPSSGLRLAPNGRDCLDIDECASGKVICPYNRRCVNTFGSYYCKCHIGFELQYISGRYDCIDINECTMDSHTCSHHANCFNTQGSFKCKCKQGYKGNGLRCSAIPENSVKEVLRAPGTIKDRIKKLLAHKNSMKKKAKIKNVTPEPTRTPTPKVNLQPFNYEEIVSRGGNSHGGKKGNEEKMKEGLEDEKREEKALKNDIEERSLRGDVFFPKVNEAGEFGLILVQRKALTSKLEHKDLNISVDCSFNHGICDWKQDREDDFDWNPADRDNAIGFYMAVPALAGHKKDIGRLKLLLPDLQPQSNFCLLFDYRLAGDKVGKLRVFVKNSNNALAWEKTTSEDEKWKTGKIQLYQGTDATKSIIFEAERGKGKTGEIAVDGVLLVSGLCPDSLLSVDD
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1