Kluczowe dokumenty
SAB1412811
Sigma-Aldrich
Anti-ATP10B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-ATPVB, Anti-FLJ21477, Anti-KIAA0715
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 160.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ATP10B(23120)
Immunogen
ATP10B (AAI67815.1, 1 a.a. ~ 1461 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MALSVDSSWHRWQWRVRDGFPHCPSETTPLLSPEKGRQSYNLTQQRVVFPNNSIFHQDWEEVSRRYPGNRTCTTKYTLFTFLPRNLFEQFHRWANLYFLFLVILNWMPSMEVFHREITMLPLAIVLFVIMIKDGMEDFKRHRFDKAINCSNIRIYERKEQTYVQKCWKDVRVGDFIQMKCNEIVPADILLLFSSDPNGICHLETASLDGETNLKQRCVVKGFSQQEVQFEPELFHNTIVCEKPNNHLNKFKGYMEHPDQTRTGFGCESLLLRGCTIRNTEMAVGIVIYAGHETKAMLNNSGPRYKRSKIERRMNIDIFFCIGILILMCLIGAVGHSIWNGTFEEHPPFDVPDANGSFLPSALGGFYMFLTMIILLQVLIPISLYVSIELVKLGQVFFLSNDLDLYDEETDLSIQCRALNIAEDLGQIQYIFSDKTGTLTENKMVFRRCTIMGSEYSHQENAKRLETPKELDSDGEEWTQYQCLSFSARWAQDPATMRSQKGAQPLRRSQSARVPIQGHYRQRSMGHRESSQPPVAFSSSIEKDVTPDKNLLTKVRDAALWLETLSDSRPAKASLSTTSSIADFFLALTICNSVMVSTTTEPRQRVTIKPSSKALGTSLEKIQQLFQKLKLLSLSQSFSSTAPSDTDLGESLGANVATTDSDERDDASVCSGGDSTDDGGYRSSMWDQGDILESGSGTSLEEALEAPATDLARPEFCYEAESPDEAALVHAAHAYSFTLVSRTPEQVTVRLPQGTCLTFSLLCTLGFDSVRKRMSVVVRHPLTGEIVVYTKGADSVIMDLLEDPACVPDINMEKKLRKIRARTQKHLDLYARDGLRTLCIAKKVVSEEDFRRWASFRREAEASLDNRDELLMETAQHLENQLTLLGATGIEDRLQEGVPDTIATLREAGIQLWVLTGDKQETAVNIAHSCRLLNQTDTVYTINTENQETCESILNCALEELKQFRELQKPDRKLFGFRLPSKTPSITSE
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)