Kluczowe dokumenty
SAB1412554
Sigma-Aldrich
ANTI-RIPK4 antibody produced in mouse
clone 4H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ANKK2, ANKRD3, DIK, MGC129992, RIPK4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RIPK4(54101)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest serynowo-treoninową kinazą białkową, która oddziałuje z kinazą białkową C-delta. Kodowane białko może również aktywować NFkappaB i jest wymagane do różnicowania keratynocytów. Kinaza ta ulega autofosforylacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RIPK4 (NP_065690, 675 a.a. ~ 784 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
HLAARNGHLATVKLLVEEKADVLARGPLNQTALHLAAAHGHSEVVEELVSADVIDLFDEQGLSALHLAAQGRHAQTVETLLRHGAHINLQSLKFQGHGPAATLLRSKT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)