Kluczowe dokumenty
SAB1412190
Sigma-Aldrich
ANTI-RARA antibody produced in mouse
clone 4B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NR1B1, RAR, RARA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RARA(5914)
Opis ogólny
Sygnalizacja retinoidowa jest przekazywana przez 2 rodziny receptorów jądrowych, receptor kwasu retinowego (RAR) i receptor retinoidu X (RXR; patrz MIM 180245), które tworzą heterodimery RXR/RAR. W przypadku braku ligandu, związany z DNA RXR/RARA hamuje transkrypcję poprzez rekrutację korepresorów NCOR1 (MIM 600849), SMRT (NCOR2; MIM 600848) i deacetylazy histonowej (patrz MIM 601241). Gdy ligand wiąże się z kompleksem, indukuje zmianę konformacyjną umożliwiającą rekrutację koaktywatorów, acetylotransferaz histonowych (patrz MIM 603053) i podstawowej maszynerii transkrypcyjnej. Translokacje, które zawsze wiążą się z rearanżacją genu RARA, są główną cechą ostrej białaczki promielocytowej (APL; MIM 612376). Najczęstszą translokacją jest t(15,17)(q21;q22), która łączy gen RARA z genem PML (MIM 102578) (Vitoux et al., 2007 [PubMed 17468032]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
RARA (NP_000955, 315 a.a. ~ 424 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QLLPLEMDDAETGLLSAICLICGDRQDLEQPDRVDMLQEPLLEALKVYVRKRRPSRPHMFPKMLMKITDLRSISAKGAERVITLKMEIPGSMPPLIQEMLENSEGLDTLS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kohichi Kawahara et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 42(2), 587-605 (2014-06-12)
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative process involving amyloid-β (Aβ) peptide deposition, neuroinflammation, and progressive memory loss. Here, we evaluated whether oral administration of retinoic acid receptor (RAR)α,β agonist Am80 (tamibarotene) or specific retinoid X receptor (RXR) pan agonist HX630
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1412190-100UG4061836273811