Kluczowe dokumenty
SAB1412161
Sigma-Aldrich
ANTI-LHX6 antibody produced in mouse
clone 1B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LHX6, LHX6.1, MGC119542, MGC119544, MGC119545
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.64 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LHX6(26468)
Opis ogólny
This gene encodes a member of a large protein family that contains the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator and may be involved in the control of differentiation and development of neural and lymphoid cells. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described for this gene. Alternatively spliced transcript variants have been identified, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
LHX6 (NP_055183, 274 a.a. ~ 363 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HKKHTPQHPVPPSGAPPSRLPSALSDDIHYTPFSSPERARMVTLHGYIESQVQCGQVHCRLPYTAPPVHLKADMDGPLSNRGEKVILFQY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)