Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1411802
Sigma-Aldrich
ANTI-FOXO3A antibody produced in mouse
clone 2C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AF6q21, DKFZp781A0677, FKHRL1, FKHRL1P2, FOXO3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXO3A(2309)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, które charakteryzują się odrębną domeną forkhead. Gen ten prawdopodobnie działa jako czynnik wyzwalający apoptozę poprzez ekspresję genów niezbędnych do śmierci komórki. Translokacja tego genu z genem MLL jest związana z wtórną ostrą białaczką. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FOXO3A (AAH21224, 361 a.a. ~ 460 a.a.) częściowe białko rekombinowane z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PCTVELPRLTDMAGTMNLNDGLTENLMDDLLDNITLPPSQPSPTGGLMQRSSSFPYTTKGSGLGSPTSSFNSTVFGPSSLNSLRQSPMQTIQENKPATFS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)